Documenti
05-417
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-paxillina, clone 5H11
clone 5H11, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
FLJ16691, paxillin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H11, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, rat, bovine, mouse, human, avian
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Descrizione generale
La paxillina, una scaffolding protein (proteina impalcatura) coinvolta nell′adesione focale, viene fosforilata su diversi residui tirosinici in risposta a vari stimoli tra i quali la stimolazione da parte dell′integrina, di fattori di crescita e la trasformazione oncogena (v-Src, v-Crk and BCR/ABL). La paxillina lega molte altre proteine di adesione focale, tra le quali FAK, vinculina, talina e tensina. In quanto tale, la paxillina e la sua fosforilazione in tirosina contribuiscono a regolare le dinamiche dell′adesione focale e del citoscheletro actinico, modulando la morfologia cellulare e le caratteristiche di migrazione cellulare. La paxillina viene fosforilata soprattutto sui gruppi tirosinici 31 e 118 (Tyr31 e Tyr118). È interessante notare che i siti di legame della paxillina per vinculina e FAK sono sovrapposti. Inoltre, nelle cellule con mutazione null (-/-) del gene per la vinculina e in quelle portatrici della mutazione Y822F a carico di tale gene, si osserva un incremento di fosforilazione del residuo tirosinico Tyr118. L′espressione delle forme di paxillina Y31F o Y118F ripristina l′apoptosi e inibisce l′attività di Erk.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la paxillina.
Reattività crociata con altre specie non testata.
Immunogeno
Proteine di fusione con tag GST contenente l′intera sequenza della paxillina umana. Clone 5H11.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunoprecipitazione:
4 μg di un lotto precedente hanno immunoprecipitato la paxillina da 500 μg di lisato in tampone per RIPA di cellule 3T3/A31.
Immunocitochimica:
un precedente lotto di questo anticorpo alla concentrazione di 5-10 μg/mL ha prodotto immunocolorazione positiva per la paxillina in cellule REF52 (fibroblasti embrionali di ratto) fissate in paraformaldeide al 3,7% per 5 minuti.
L′anticorpo anti-paxillina, clone 5H11, è un anticorpo diretto contro la paxillina per saggi di IC, IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale a livello di citoscheletro
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su lisati in tampone per RIPA di fibroblasti 3T3/A31.
Saggio di Western Blotting:
una concentrazione compresa tra 0,5 e 2 μg/mL di un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la paxillina in lisati di fibroblasti 3T3/A31 in tampone per RIPA.
Descrizione del bersaglio
68 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-581
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azoturo di sodio allo 0,05%. Conservare a -20 °C.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20ºC.
Indicazioni per l'uso:
dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-305, lisato di cellule 3T3/A31. Aggiungere 2,5 μL di 2-mercaptoetanolo/100 μL di lisato e bollire per 5 minuti per ottenere una preparazione ridotta. Caricare 20 μg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Hsp27 inhibits sublethal, Src-mediated renal epithelial cell injury.
Havasi A, Wang Z, Gall JM, Spaderna M, Suri V, Canlas E, Martin JL, Schwartz JH, Borkan SC
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Yuan Wang et al.
Scientific reports, 6, 24111-24111 (2016-04-08)
Promoting endothelial cell (EC) migration is important not only for therapeutic angiogenesis, but also for accelerating re-endothelialization after vessel injury. Several recent studies have shown that inhibition of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) may promote EC migration and angiogenesis by
Lisa A Staudinger et al.
Biology open, 2(11), 1148-1159 (2013-11-19)
Collagen degradation by phagocytosis is essential for physiological collagen turnover and connective tissue homeostasis. The rate limiting step of phagocytosis is the binding of specific adhesion receptors, which include the integrins and discoidin domain receptors (DDR), to fibrillar collagen. While
Lamin A/C and emerin regulate MKL1-SRF activity by modulating actin dynamics.
Ho, CY; Jaalouk, DE; Vartiainen, MK; Lammerding, J
Nature null
Xiaowei Zheng et al.
Molecular and cellular biology, 26(12), 4628-4641 (2006-06-02)
The hypoxia-inducible factor-1 alpha (HIF-1 alpha) is a transcription factor that mediates adaptive cellular responses to decreased oxygen availability (hypoxia). At normoxia, HIF-1 alpha is targeted by the von Hippel-Lindau tumor suppressor protein (pVHL) for degradation by the ubiquitin-proteasome pathway.