There are no available papers that cite using clone VIN-11-5 with Drosophila vinculin. The specific epitope for this antibody has not been mapped. However, there is a paper that maps the epitope binding area of this antibody clone - JBC 266, 8734-8740. 1991, Fusun Kilic, et al. --> "Hence the epitope lies between cysteines 545 and 737." Please see the link below to review this publication:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021925818315072?via%3Dihub
V4505
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, VIN-11-5
Sinonimo/i:
Vinculin Antibody Sigma, Anti-VCL
Scegli un formato
CHF 432.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 432.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse, clone VIN-11-5, ascites fluid
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VIN-11-5, monoclonal
PM
antigen 116 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human, chicken, mouse
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:50 using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting.
- immunofluorescence.[1]
- immunocytochemistry.
Azioni biochim/fisiol
Altre note
SAB4200729 Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal
clone VIN-11-5, purified from hybridoma cell culture
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Hello! Has it been published or predicted if this antibody will react with Drosophila vinculin? Or, could you provide where in the human vinculin this antibody interacts?
1 answer-