U7508
Anti-UVRAG antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-UV radiation resistance-associated gene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~90 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse brain and human Hela cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UVRAG(7405)
mouse ... Uvrag(78610)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- western blotting
- immunofluorescence
- in western blotting
- in immunofluorescence