Documenti fondamentali
TTR008
Sigma-Aldrich
Mucin TISSUE-TROL Control Slides
human intestine tissue containing mucins
Scegli un formato
25 EA
CHF 267.00
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 267.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human intestine (tissue containing mucins)
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Histology slides with paraffin embedded section of from human intestine tissue containing mucins. Suitable for use with Mucicarmine Stain Procedure No. HT30.
Componenti
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Mucicarmine Stain Procedure No. HT30.
Note legali
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)