Vai a
TTR014
Melanin TISSUE-TROL™ Control Slides
from human skin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 330.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
CHF 330.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human skin
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin. Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TTR003TTR007TTR012
description
from human skin
description
human skin containing elastic fibers
description
human liver containing intracellular or extracellular iron
description
from human liver
biological source
human skin
biological source
human skin (containing elastic fibers)
biological source
human liver (containing intracellular or extracellular iron)
biological source
human liver
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)