Vai a
TTR005
Gram Stain TISSUE-TROL™ Control Slides
mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 277.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
CHF 277.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse lung (tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichi coli)
application(s)
hematology
histology
microbiology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Suitable for use with Gram Stain Procedure No. HT90.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Gram Stain Procedure No. HT90.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TTR001TTR004TTR014
description
mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli
description
mouse lung tissue containing Mycobacterium gordonae
description
from mouse lung containing Candida albicans
description
from human skin
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
biological source
mouse lung (tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichi coli)
biological source
mouse lung (tissue containing Mycobacterium gordonae)
biological source
mouse lung (containing Candida albicans)
biological source
human skin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)