Documenti fondamentali
TMO140642
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Sinonimo/i:
multidish membrane insert, treated membrane insert
Scegli un formato
24 EACH
CHF 296.00
CHF 296.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EACH
CHF 296.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
CHF 296.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Materiali
polycarbonate
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Produttore/marchio commerciale
Nunc 140642
Dimensione pori
3.0 μm pore size
Tipo di binding
cell culture treated
Descrizione generale
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)