CLS3413
Corning® Transwell® 24 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Sinonimo/i:
Inserti per colture cellulari
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Inserti per coltura cellulare Corning® Transwell® con membrana in policarbonato, 6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
Materiali
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
pack of 12
case of 48
Produttore/marchio commerciale
Corning 3413
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Volume di lavoro inserto
0.1 mL
Diam. membrana
6.5 mm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.33 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
0.6 mL
Colore
translucent
Dimensione pori
0.4 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
- Membrana in policarbonato traslucido con spessore di 10 μmm
- Trattata per consentire un′adesione cellulare ottimale
- Confezione: 12 inserti in una piastra da 24 pozzetti, 4 piastre per scatola
- La membrana deve essere colorata per favorire la visibilità delle cellule.
- Sterilizzata con irradiazione gamma
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)