CLS3450
Corning® Transwell® 6 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear, sterile, pack of 6, case of 24
Sinonimo/i:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Inserti per colture cellulari Corning® Transwell® con membrana in poliestere, 24 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 24
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 3450
Volume di lavoro inserto
1.5 mL
Diam. membrana
24 mm
Spessore membrana
10 μm
Misura
6 wells
Area superficiale
4.67 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
2.6 mL
Colore
clear
Dimensione pori
0.4 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
- 10μm thick transparent polyester membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
- Excellent visibility under phase contrast microscopy
- Sterilized by gamma radiation
Fornisce un'eccellente visibilità delle cellule al microscopio a contrasto di fase e rende possibile lo studio della formazione dei monostrati di cellule e della vitalità cellulare.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)