Documenti fondamentali
PSHT010R5
Millipore
Piastre Millicell® a 24 pozzetti
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile
Sinonimo/i:
Piastra a 24 pozzetti
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiali
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Livello qualitativo
Descrizione
Polycarbonate cell culture insert with pore size of 0.4 µm used in a 24-well pate for cell attachment, cell culture, cell differentiation, drug transport & permeability.
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
50 °C max. temp.
tecniche
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Altezza
26.2 mm
Lunghezza
128 mm
Larghezza
84.8 mm
Diam. filtro
9.5 mm
Superficie filtrante
0.7 cm2
Dimens. piastra
24 wells
Volume d’esercizio
400 μL
Matrice
Isopore
Dimensione pori
0.4 μm pore size
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le piastre per colture cellulari con inserti Millicell-24 in policarbonato sono ideali per studi di adesione cellulare, colture cellulari, differenziazione cellulare, trasporto di farmaci e saggi di permeabilità. 
Applicazioni
La piastra per colture cellulari con inserti Millicell-24, in policarbonato, 0,4 μm è stata usata per seminare cellule monocitiche leucemiche umane e cellule di adenocarcinoma colorettale umano per differenziazione. È stata usata anche per studiare il trasporto di farmaci attraverso monostrati di Caco-2.
Caratteristiche e vantaggi
  • Presenta pozzetti apicali estroflessi e dotati di accesso basolaterale per prelievi con pipetta più facili
  • Provvista di piedini che la sopraelevano rispetto alla superficie di lavoro, per evitare contaminazioni quando la piastra viene rimossa dal vassoio di raccolta
  • Pozzetti di raccolta a forma di goccia per evitare le bolle d′aria 
Altre note
Compatibili con i sistemi automatizzati: sì
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Zsolt Sáfár et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 107(11), 2742-2747 (2018-07-29)
Breast cancer resistance protein (BCRP) is a point of interest in drug-drug interaction safety testing. Therefore, a consensus probe that can be applied as victim in multiple experimental settings is of great benefit. Identification of candidates has been driven by
Daniel Wai-Hung Ho et al.
Nature communications, 12(1), 3684-3684 (2021-06-19)
Interaction between tumor cells and immune cells in the tumor microenvironment is important in cancer development. Immune cells interact with the tumor cells to shape this process. Here, we use single-cell RNA sequencing analysis to delineate the immune landscape and
Ivan Luzardo-Ocampo et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 146, 111835-111835 (2020-11-02)
Bioactive compounds from food products made from natural ingredients such as corn and common bean could target the NLRP3 inflammasome, protein scaffolds with a key role in the moderation of intestinal inflammation. This research aimed to evaluate the anti-inflammatory effect
Protocolli
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Vedi tutto
Contenuto correlato
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.