PIHP03050
Inserti da appoggio Millicell® per colture cellulari
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, translucent polycarbonate membrane, size 6 wells, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
Inserto per colture cellulari Millicell, 30 mm, policarbonato, 0,4 µm, inserti per colture cellulari, inserti permeabili per colture, inserto per colture di tessuti, piastra per colture di tessuti
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
hydrophilic
100x106 pores/cm2 (pore density)
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
50 °C max. temp.
tecniche
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Altezza
13 mm
Diametro
30 mm
Misura
6 wells
Area superficiale
4.2 cm2
Volume d’esercizio
1.5 mL
Colore
translucent membrane
Matrice
Isopore™
Dimensione pori
0.4 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Grazie agli inserti Millicell®, le cellule che crescono adese o in sospensione hanno accesso al terreno sia dalla loro parte apicale che da quelle baso-laterali. Crescita, struttura e funzionalità cellulare simulano più fedelmente ciò che accade in vivo. Inoltre, gli inserti Millicell® permettono di studiare entrambi i lati del monostrato cellulare.
Inserti con piedini Millicell®:
- Promuovono efficacemente la crescita cellulare e sono uno strumento eccellente per gli studi sulle cellule
Disponibili con membrana Biopore (PTFE), membrana MF-Millipore (esteri di cellulosa misti) e membrana di policarbonato
Tipo di membrana:
membrana Isopore (policarbonato)
- Per le cellule che crescono solo adese senza matrice
Applicazioni
Adesione, crescita e differenziazione cellulare, immunocitochimica
Applicazioni
Colture cellulari
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.