Documenti fondamentali
TMO140640
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Sinonimo/i:
multidish membrane insert, treated membrane insert
Scegli un formato
24 EACH
CHF 286.00
CHF 286.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EACH
CHF 286.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
CHF 286.00
Check Cart for Availability
Materiali
polycarbonate
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Produttore/marchio commerciale
Nunc 140640
Dimensione pori
0.4 μm pore size
Tipo di binding
cell culture treated
Descrizione generale
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. ich habe 6-wells plate for transwell assay bestellt. aber ich weiss nicht wie viel medium sollte ich in einen Well benutzen, um alle Zellen zu erreichen. Gibt es einen Protocol?
    1 answer
    1. This product has a working volume of 1.5 mL per well and a culture area of 3.14 cm2. The membrane has a pore density of <0.85 x 108 pores/cm2.