Documenti
T9008
Sigma-Aldrich
Inibitore della tripsina
1% solution in water (contains no buffers)
Sinonimo/i:
SBTI
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
solution
PM
20,100 Da
tecniche
inhibition assay: suitable
Solubilità
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Questo inibitore agisce nei confronti della tripsina e, in misura minore, della chimotripsina e della plasmina. Inibisce anche le proteasi con meccanismi simili alla tripsina, la callicreina plasmatica e il fattore X della coagulazione. L′inibitore della tripsina non è attivo nei confronti delle metalloproteasi, della callicreina tissutale, delle proteasi acide o delle tioproteasi. Questo inibitore agisce formando un complesso stechiometrico 1:1 con il sito attivo della proteasi e quindi scindendo un singolo legame arginina-isoleucina sull′inibitore. L′inibizione è reversibile e dipendente dal pH.
Definizione di unità
Una unità di tripsina = A253 di 0,001 per minuto con N-alfa-benzoil-L-arginina etil estere (BAEE) come substrato a pH 7,6 e 25 °C
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 mL, 1 cm light path.
Nota sulla preparazione
L′inibitore della tripsina è solubile in acqua e tamponi fosfato 10 mg/mL. È solubile in soluzioni saline bilanciate a 1 mg/mL e in terreni privi di siero. Soluzioni concentrate oltre 10 mg/mL possono essere leggermente torbide e di colore da giallo ad ambrato. Dopo la tripsinizzazione delle cellule, risospendere in 1 mL di soluzione di inibitore della tripsina a 1 mg/mL per ogni mL di soluzione di tripsina usata per la dissociazione. La sospensione cellulare deve quindi essere centrifugata a 1.000 rpm per formare un pellet cellulare.
Le soluzioni possono mantenersi attive se conservate a 2-8 °C a breve termine. Le soluzioni sono stabili in aliquote congelate a -20 °C.
Prepared From Type I-S
Risultati analitici
Protein determined by biuret. One mg of trypsin inhibitor will inhibit 1.0-2.5 mg of trypsin of ~10000 BAEE units/mg trypsin.
Altre note
View more information on Trypsin Inhibitor.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jennifer E Kay et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 62(2), 108-123 (2020-12-15)
Inflammation is a major risk factor for many types of cancer, including colorectal. There are two fundamentally different mechanisms by which inflammation can contribute to carcinogenesis. First, reactive oxygen and nitrogen species (RONS) can damage DNA to cause mutations that
Kine Gregersen et al.
International journal of general medicine, 4, 555-560 (2011-09-03)
Food hypersensitivity is commonly suspected, but seldom verified. Patients with subjective food hypersensitivity suffer from both intestinal and extraintestinal health complaints. Abnormalities of the enterochromaffin cells may play a role in the pathogenesis. The aim of this study was to
Astrid F Nottebaum et al.
The Journal of experimental medicine, 205(12), 2929-2945 (2008-11-19)
We have shown recently that vascular endothelial protein tyrosine phosphatase (VE-PTP), an endothelial-specific membrane protein, associates with vascular endothelial (VE)-cadherin and enhances VE-cadherin function in transfected cells (Nawroth, R., G. Poell, A. Ranft, U. Samulowitz, G. Fachinger, M. Golding, D.T.
Maurizio Trovato et al.
Biochemical and biophysical research communications, 302(2), 311-315 (2003-02-27)
The design of minimal units required for enzyme inhibition is a major field of interest in structural biology and biotechnology. The successful design of the cyclic dodecapeptide corresponding to the Phe17-Val28 reactive site amino acid sequence of the low-molecular-mass trypsin
Shingo Kikuchi et al.
The Plant cell, 21(6), 1781-1797 (2009-06-18)
Chloroplast protein import is mediated by two hetero-oligomeric protein complexes, the Tic and Toc translocons, which are located in the inner and outer envelope membranes. At the inner membrane, many Tic components have been identified and characterized, but it remains