T8141
Titanium(IV) oxide, anatase
≥99%
Sinonimo/i:
Titanium dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Punto di fusione
1825 °C (lit.)
Densità
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N