NISTRM8988
Titanium dioxide
NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
Sinonimo/i:
Titanium(IV) oxide, Titania, Titanium dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
diffraction/scattering: suitable
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Densità
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti