14010
Titanium(III) chloride solution
10-15% TiCl3 basis
Sinonimo/i:
Titanium trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Concentrazione
10-15% (TiCl3)
12% in hydrochloric acid
Impurezze
5-10% free acid (as HCl)
Stringa SMILE
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Reagent for photocatalyst synthesis
Precursor for preparation of nanostructures for nanoskeletons
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?