248576
Titanium(IV) oxide, anatase
powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Titanium dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
contains ∼5% rutile
Saggio
≥99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Diametro medio
45 μm
Punto di fusione
1825 °C (lit.)
Densità
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.