Documenti
T6634
Sigma-Aldrich
Trombina
lyophilized powder, 600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
Fattore IIa
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
PM
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
N° accesso UniProt
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... F2(280685)
Descrizione generale
Thrombin is a sodium-activated type II enzyme. It contains two anion binding exosites, ABE-I and ABE-II. The predominant form of thrombin in vivo is the zymogen prothrombin (factor II), which is produced in the liver. Bovine a-thrombin consists of a light chain (A chain) and a heavy chain (B chain). These two chains are joined by one disulfide bond. The B chain of a-thrombin includes a carbohydrate portion.
Applicazioni
Thrombin from bovine plasma has been used to study its effect on the perinatal rat subventricular zone cells and oligodendrocyte precursor cell proliferation, differentiation, and migration in culture. It has also been used in fibrin degradation assay to measure nattokinase activity.
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess global haemostasis and point of care testing.
Azioni biochim/fisiol
Thrombin is a proteolytic enzyme critical in the blood clotting process and activates clotting factors V, VIII, XI, and XII. Thrombin promotes platelet aggregation. Therefore, thrombin is the final coagulation protease in hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects. It is used to treat bleeding from capillaries and small venules.
Serin proteasi che scinde in modo selettivo i legami Arg-Gly nel fibrinogeno per formare fibrina e i fibrinopeptidi A e B.
Definizione di unità
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Stato fisico
Lyophilized from saline sodium citrate buffer, pH 6.5
Risultati analitici
La procedura del saggio NIH impiega 0,2 mL di plasma diluito (1:1 con soluzione fisiologica) come substrato e 0,1 mL di campione di trombina (stabilizzato in una soluzione di albumina tamponata all′1%) sulla base di una modificazione del metodo di Biggs. Per determinare le concentrazioni di trombina si usano solo tempi di coagulazione nell′intervallo di 15-25 secondi.
L′attività è espressa in unità NIH ottenute per confronto diretto con uno Standard di riferimento della trombina NIH, Lotto K.
Altre note
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Thrombin as a Target
xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference null
Thrombin as an Agent
xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference null
Congenital and Acquired Hypercoagulable Syndromes
The Vein Book, 339-346 (2007)
Hongkai Xiang et al.
The Journal of international medical research, 48(9), 300060520957541-300060520957541 (2020-09-26)
To assess changes in plasma exosome levels and protein content in mice after long-term exercise. We subjected 9-month-old adult C57BL/6J mice to daily treadmill running exercise for 4 weeks prior to the isolation of blood-derived exosomes. Exosomal proteins were identified
Fergal J Duffy et al.
Journal of chemical information and modeling, 55(3), 600-613 (2015-02-11)
Protein-protein and protein-peptide interactions are responsible for the vast majority of biological functions in vivo, but targeting these interactions with small molecules has historically been difficult. What is required are efficient combined computational and experimental screening methods to choose among
Articoli
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.