SRP6556
Thrombin Active (High Activity) from bovine plasma
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, lyophilized
Sinonimo/i:
Activated Factor IIa
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Thrombin Active (High Activity) from bovine plasma, ≥98% (SDS-PAGE)
Origine biologica
bovine plasma
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
>1500 units/mg
PM
37 kDa
Confezionamento
pkg of 10,000 units
pkg of 100,000 units
pkg of 1000 units
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bovine ... F2(280685)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)