Vai a
511-500
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium (500 ml)
Sinonimo/i:
Primary Cell Culture Media
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
All-in-one ready-to-use media
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium is an all-in-one ready-to-use media. It fully supports cell growth on its own.
Application
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium (500 ml) has been used to culture lung spheroid cells(LSCs)[1] and human Het1A cells.[2]
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C-21060C-21070211-500
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
6 mo.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
6 mo.
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)