T5816
Tricina
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
Sinonimo/i:
N-[tris(idrossimetil)metil]glicina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
BioPerformance Certified
Saggio
≥99% (titration)
Stato
crystalline powder
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
Colore
white
Intervallo di pH utile
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
Punto di fusione
187 °C
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Assorbimento
≤0.02 at 290 at 20%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable as a Buffer component, for Electrophoresis and Protein separation
- Effective Buffering from pH 7.4-8.8 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
- Tested for Endotoxins and Total Aerobic Microbial Count
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Altre note
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)