T5699
m-3M3FBS
>97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethyl-N-(3-trifluoromethyl-phenyl)-benzenesulfonamide, N-(3-Trifluoromethylphenyl)-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Punto di fusione
114-114.8 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H16F3NO2S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)23(21,22)20-14-6-4-5-13(9-14)16(17,18)19/h4-9,20H,1-3H3
ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3