525185
Phospholipase C Activator, m-3M3FBS
The Phospholipase C Activator, m-3M3FBS, also referenced under CAS 200933-14-8, controls the biological activity of Phospholipase C. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinonimo/i:
Phospholipase C Activator, m-3M3FBS, m-3M3FBS, 2,4,6-Trimethyl-N-( m-3-trifluoromethylphenyl)benzenesulfonamide, m-3M3FBS, 2,4,6-Trimethyl-N-(m-3-trifluoromethylphenyl)benzenesulfonamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 7 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(ccc1)N[S](=O)(=O)c2c(cc(cc2C)C)C
InChI
1S/C16H16F3NO2S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)23(21,22)20-14-6-4-5-13(9-14)16(17,18)19/h4-9,20H,1-3H3
ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Phospholipase C (PLC)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3