T5316
TAPS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
BioPerformance Certified
Saggio
≥99.5% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Intervallo di pH utile
7.7-9.1
pKa
8.4
Punto di fusione
230-235 °C (dec.)
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
DNase, RNase, protease, none detected
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup