Key Documents
T1642
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Sinonimo/i:
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352103
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Sostituito da