223441
Sodium hydride
dry, 90%
Sinonimo/i:
Sodium monohydride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
800 °C (dec.) (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Na]
InChI
1S/Na.H
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- preparation of sodium aluminum hydride (NaAlH4), which can be used as a hydrogen storage material
- a base and a reducing agent for the deprotonation of alcohols, phenols, amides, ketones, and different functional groups
- a hydride donor that can be used in various reactions such as nitriles, amides, and imines
- for potential usage in thermal energy storage
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
185 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges