I8507
Iodometano
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Ioduro di metile
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.89 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.531 (lit.)
pH
6.3 (21.1 °C)
P. eboll.
41-43 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 (lit.)
Densità
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?