T1162
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 65,000-85,000
Sinonimo/i:
TRITC-Dextran
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
average mol wt 65,000-85,000
Grado di funzionalizzazione
~1 TRITC per 100 glucose residues
Colore
purple to pink
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.