T0281
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine
thyroid hormone analog
Sinonimo/i:
Reverse T3, rT(3)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
HZCBWYNLGPIQRK-LBPRGKRZSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?