T1775
L-Thyroxine
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
3,3′,5,5″-Tetraiodo-L-thyronine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine, T4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Potenza
5-50 ng/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
223 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
Informazioni sul gene
human ... THRA(7067) , THRB(7068) , TTR(7276)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3