SML2352
Aramchol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3β,5β,7α12α)-7,12-Dihydroxy-3-[(1-oxoeicosyl)amino]cholan-24-oic acid, 3β-arachidyl-amido, 7α-12α-dihydroxy, 5β-cholan-24-oic acid, Arachidyl amido cholanoic acid, C20-FABAC
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(N[C@@H]1C[C@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])[C@]3(C)CC1)=O
InChI
SHKXZIQNFMOPBS-OOMQYRRCSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)