Vai a
SML0750
TPPU
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Trifluoromethoxyphenyl-3-(1-propionylpiperidin-4-yl) urea, N-[1-(1-Oxopropyl)-4-piperidinyl]-N′-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-urea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 115.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 452.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20F3N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.34
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 115.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)NC(=O)NC2CCN(CC2)C(=O)CC
InChI
1S/C16H20F3N3O3/c1-2-14(23)22-9-7-12(8-10-22)21-15(24)20-11-3-5-13(6-4-11)25-16(17,18)19/h3-6,12H,2,7-10H2,1H3,(H2,20,21,24)
InChI key
AAJMQTLFRTZCJK-UHFFFAOYSA-N
Application
TPPU has been used as a soluble epoxide hydrolase (SEH) inhibitor to characterize its pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic properties in rodents. It has also been used as a SEH inhibitor to study its effects on 12,13-dihydroxy-9Z-octadecenoic acid (12,13-DiHOME) concentrations in nervous tissues.
Biochem/physiol Actions
TPPU is a potent sEH inhibitor (IC50 = 3.7 nM) that has been shown to have very favorable PK attributes in cynomolgus monkeys. sEH converts epoxyeicosatrienoic acids (EETs) to dihydroxyiecosatrienoic acids (DHETs), and sEH inhibitors display anti-inflammatory and anti-atherosclerotic effects.
TPPU is a potent sEH inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1355
TPPU ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0750
TPPU
PHTPP ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1355
PHTPP
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
yellow to orange
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)