SML1530
SB-334867
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N′-1,5-naphthyridin-4-yl-urea, SB-334867, SB-334867A, SB334867
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC=C(N=C(C)O2)C2=C1)NC3=CC=NC4=C3N=CC=C4
InChI
1S/C17H13N5O2/c1-10-20-12-5-4-11(9-15(12)24-10)21-17(23)22-14-6-8-18-13-3-2-7-19-16(13)14/h2-9H,1H3,(H2,18,21,22,23)
AKMNUCBQGHFICM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3