Vai a
SML2879
TCS OX2 29 HCl
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-1-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-3,3-dimethyl-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]-1-butanone HCl, (2S)-2-(4-Pyridylmethylamino)-1-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)-3,3-dimethylbutan-1-one HCl, TCS OX 229, TCS OX2 29, TCS-OX2-29, TCS-OX229, TCS-orexin 2-29
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 79.50
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 258.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H31N3O3 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.51 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 79.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥2.0 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(CCc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2)C(=O)[C@@H](NCc1ccncc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H31N3O3/c1-23(2,3)21(25-14-16-6-9-24-10-7-16)22(27)26-11-8-17-12-19(28-4)20(29-5)13-18(17)15-26/h6-7,9-10,12-13,21,25H,8,11,14-15H2,1-5H3/t21-/m1/s1
InChI key
COFVZFLCAOUMJT-OAQYLSRUSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective orexin 2 receptor antagonist for studying Ox2R physiological functions both in cultures and in mice and rats in vivo.
TCS OX2 29 or TCS-OX2-29 is a potent and selective orexin 2 receptor (Ox2R, Ox2-R, Ox-2-R) antagonist (IC50 = 40 nM/Ox2R, >10 μM/Ox1R) with little potency toward 50 other receptors, ion channels, and transporters tested (<30% inhibition at 10 μM). TCS OX2 29 is widely used for elucidating various physiological functions mediated by Ox2R both in cultures and in mice and rats in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0245SML0229SML2692
CIQ &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0229
CIQ
DCPIB &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2692
DCPIB
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥2.0 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)