SAB4300738
Anti-Collagen IV antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ALPHA-1 CHAIN ARRESTEN, COL4A1 NC1 domain, COLLAGEN OF BASEMENT MEMBRANE, alpha 1 type IV collagen preproprotein, collagen IV alpha-1 polypeptide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
160 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001836.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL4A1(1282)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1