Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 541.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Anticorpo anti-collagene di tipo I, Chemicon®, from goat
Quality Segment
biological source
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Immunogen
Application
ELISA: 1:50-1:100
Immunoistochimica indiretta (solo sezioni congelate): 1:10-1:20
Immunocitochimica indiretta: 1:10-1:20
L′anticorpo riconosce il collagene di tipo I umano in saggi di Western blotting in condizioni di riduzione su campioni di surnatante di colture di fibroblasti umani mantenute in assenza di siero {LMF, comunicazione personale}.
Non raccomandato per sezioni di tessuto in paraffina.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from goat | description Chemicon®, from rabbit | description Chemicon®, from rabbit | description Chemicon®, from goat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin (Semi-purified) | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, dot blot: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin), ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, dot blot: suitable |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, bovine | species reactivity human | species reactivity rat | species reactivity bovine, human |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-collagene di tipo I
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?