Documenti
12-309
Sigma-Aldrich
Estratto nucleare di cellule HeLa
About This Item
Codice UNSPSC:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
Concentrazione
2.0 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Estratto nucleare preparato da cellule HeLa utilizzando un protocollo modificato di Dignam, et al., contenente una varietà di proteine leganti il DNA e fattori di trascrizione.
Descrizione della linea cellulare
HeLa
Qualità
Testato regolarmente come controllo positivo per molti degli anticorpi Upstates.
Stato fisico
Tampone per campione RIPA con inibitori Soluzione congelata
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi dalla data di spedizione a -70°C.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Tabetha Sundin et al.
Biochimie, 94(12), 2639-2648 (2012-08-21)
Isoprenoids are recognized for their ability to suppress carcinogenic processes in vivo and in vitro. We previously established that the isoprenoid, perillyl alcohol, acted mechanistically on translation of specific proteins through modulation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. Telomerase-the
J D Dignam et al.
Nucleic acids research, 11(5), 1475-1489 (1983-03-11)
We have developed a procedure for preparing extracts from nuclei of human tissue culture cells that directs accurate transcription initiation in vitro from class II promoters. Conditions of extraction and assay have been optimized for maximum activity using the major