Documenti fondamentali
07-729
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CTCF
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
11 zinc finger transcriptional repressor, 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor, CCCTC-binding factor (zinc finger protein), CTCFL paralog, transcriptional repressor CTCF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, canine, rat, primate
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTCF(10664)
Descrizione generale
CTCF è una proteina ubiquitaria con 11 domini a dita di zinco (ZF) che presenta funzioni estremamente versatili. E′ un repressore trascrizionale che si lega ai promotori del gene c-myc dei vertebrati. Si lega inoltre ai promotori di PLK e PIM1. Il CTCF può impedire l'accesso degli attivatori trascrizionali agli enhancer. Può inoltre agire come attivatore trascrizionale di APP. È coinvolto in diversi aspetti della regolazione genica, tra cui attivazione o repressione di promotori, silenziamento di geni sensibili agli ormoni, accessibilità alla cromatina dipendente da metilazione e imprinting genomico. Il CTCF può inoltre agire da soppressore tumorale. Organizza zone di cromatina controllate epigeneticamente che regolano i geni imprinted nelle cellule somatiche.
Specificità
Riconosce il CTCF a livello degli amminoacidi 659-675.
Sulla base dell'omologia di sequenza è prevista una reazione crociata con topo, ratto, cane e primati.
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH, corrispondente agli amminoacidi 659-675 (C-TNQPKQNQPTAIIQVED) del CCCTC-binding factor (CTCF) umano con l'aggiunta di una cisteina N-terminale per favorire la coniugazione.
Applicazioni
Immunoprecipitazione della cromatina:
un laboratorio indipendente ha confermato che questo anticorpo immunoprecipita la cromatina legata al CTCF da cellule B WEHI.
Utilizzare l'anticorpo anti-CTCF (policlonale di coniglio) validato in ChIP, WB, ChIP-seq per rilevare il CTCF, noto anche come proteina a 11-zinc finger, CCCTC-binding factor.
Qualità
Testato regolarmente in Western blotting.
Western blotting:
una diluizione 1:1000–1:5000 di questo lotto ha rilevato il CTCF nell'estratto nucleare di cellule HeLa. un precedente lotto ha rilevato il CTCF nell'estratto nucleare di cellule K562 (dati non mostrati).
Descrizione del bersaglio
Circa 120 kDa
Linkage
Sostituisce: MABE547
Stato fisico
Antisiero policlonale di coniglio con azoturo di sodio allo 0,05% e glicerolo al 30%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Raccomandazioni per l′utilizzo: Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la vial e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C.
Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B.: La variabilità di temperatura del congelatore può portare la temperatura al di sotto dei -20°C, con conseguente congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo conservate.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N.Cat. 12-309, estratto nucleare di cellule HeLa. A 510 µL di lisato aggiungere un egual volume di tampone riducente Laemmli e fare bollire per 5 minuti per ottenere un campione ridotto. Caricare 20 µg di lisato ridotto/pozzetto in un minigel.
Altre note
Concentrazione: La concentrazione di questo anticorpo sierico non è stata determinata.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
M D Delgado et al.
FEBS letters, 444(1), 5-10 (1999-02-26)
CTCF is a transcriptional repressor of the c-myc gene. Although CTCF has been characterized in some detail, there is very little information about the regulation of CTCF activity. Therefore we investigated CTCF expression and phosphorylation during induced differentiation of human
Occupancy of chromatin organizers in the Epstein-Barr virus genome.
Holdorf, MM; Cooper, SB; Yamamoto, KR; Miranda, JJ
Virology null
Friedreich ataxia patient tissues exhibit increased 5-hydroxymethylcytosine modification and decreased CTCF binding at the FXN locus.
Al-Mahdawi, S; Sandi, C; Mouro Pinto, R; Pook, MA
Testing null
Role of CCCTC binding factor (CTCF) and cohesin in the generation of single-cell diversity of protocadherin-? gene expression.
Monahan, K; Rudnick, ND; Kehayova, PD; Pauli, F; Newberry, KM; Myers, RM; Maniatis, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Tcra gene recombination is supported by a Tcra enhancer- and CTCF-dependent chromatin hub.
Shih, HY; Verma-Gaur, J; Torkamani, A; Feeney, AJ; Galjart, N; Krangel, MS
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null