SAB1411831
ANTI-TSH antibody produced in mouse
clone 3C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
TSH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSHB(7252)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against Thyroid Stimulating Hormone.