Vai a
S4400
Staurosporine
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film, protein kinase inhibitor
Sinonimo/i:
Staurosporina, Antibiotico AM-2282
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H26N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.53
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
1060573
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Staurosporina, ≥98% (HPLC), film
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
mp
288-291 °C
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
InChI key
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
General description
La staurosporinada Streptomyces sp. è un alcaloide che induce l'apoptosi in una gammadi linee cellulari. Facilita l'inibizione della proliferazione delle cellule tumorali, l'inibizione della PKCe il blocco della progressione del ciclo cellulare in varie cellule.[1] Imeccanismi seguiti dall'apoptosi indotta dalla staurosporina differiscono tra le diverselinee cellulari e comprendono: la via apoptotica mitocondriale, la sovraespressione di Bcl-2e i meccanismi indipendenti dalla caspasi.[2] Inverte parzialmente la resistenza multifarmaco (MDR), sensibilizzando le cellulecon fenotipo MDR agli agenti citotossici. La staurosporina inibisce la fosforilazionedella p-glicoproteina (Pgp). Tuttavia, il significato funzionale della fosforilazione della Pgpnon è ancora ben definito.
Struttura chimica: derivato dell′indolo
Application
La staurosporina da Streptomyces sp. è stata utilizzata per indurre la morte cellulare nelle cellule staminali mesenchimali umane[3] e per indurre la morte cellulare tramite l′inibizione della PKC nella linea di fibroblasti di polmone di criceto CCL-39.[4]
Biochem/physiol Actions
Potente inibitore della protein chinasi fosfolipide/calcio-dipendente. Inibisce la sovraregolazione dell′espressione del VEGF nelle cellule tumorali.
La staurosporina da Streptomyces sp. produce una soluzione trasparente incolore o leggermente gialla in metanolo a 2 mg/ml.
Features and Benefits
Questo composto è descritto nelle pagine CDK e InsR dell′Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (Manuale di classificazione dei recettori e della trasduzione dei segnali). Per visitare altre pagine del manuale, fare clic qui.
Questo è uno dei prodotti in primo piano nell′ambito delle ricerche ADME Tox. Fare clic qui per scoprire gli altri prodotti interessanti per gli studi ADME Tox. Per saperne di più sulle piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca, visitare sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S5921S6942T8902
Staurosporina ≥98% (HPLC), film
Sigma-Aldrich
S4400
Staurosporina
Staurosporina Molecular Biology, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S5921
Staurosporina
form
film
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, H2O: insoluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
acetic acid: soluble 25 mg/mL, clear to hazy, yellow to brownish-yellow
mp
288-291 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Staurosporina
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)