K1639
K-252a
from Nonomuraea longicatena, ≥98% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Nonomuraea longicatena
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMF: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
Spettro attività antibiotica
viruses
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Informazioni sul gene
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Applicazioni
- as a tropomyosin receptor kinase (Trk) inhibitor to study the role of TrkA signaling in rats
- as a Trk inhibitor for inducing in vitro injury in retinal Müller glial cells to study the effects of cord blood serum (CBS)
- as a general protein kinase inhibitor to study its effect on in vitro human somatic testicular cell reassembly
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3