Vai a
B6760
N-Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.40
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
235-237 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CC(NC(=O)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C22H19N3O5/c26-19-12-6-15(7-13-19)14-20(24-21(27)16-4-2-1-3-5-16)22(28)23-17-8-10-18(11-9-17)25(29)30/h1-13,20,26H,14H2,(H,23,28)(H,24,27)
InChI key
CJERUMAUMMIPRF-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide (BTPNA) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize serine carboxypeptidase(s) and various proteases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T6140G2505B7632
description
-
description
plasmin substrate
description
protease substrate
description
protease substrate
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
mp
235-237 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)