Vai a
M4765
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val p-nitroanilide
elastase substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
N-(Methoxysuccinyl)-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-valine 4-nitroanilide, N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val 4-nitroanilide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 119.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 186.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2450.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3480.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H38N6O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
590.63
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6266359
CHF 119.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val p-nitroanilide, elastase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(=O)OC)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(26(38)30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,30,38)(H,31,37)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
InChI key
VLVGCNNWNUERRZ-OSAZLGQLSA-N
General description
Substrate for human leukocyte elastase.
Application
MeO-SucAAPVpNA has been used to measure neutrophil elastase activity:
  • in response to zinc supplementation using human and mice neutrophils in vitro
  • to determine the functional properties of aged neutrophils to assess their role in supporting metastasis
  • to determine the anti-elastase action of Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst
Biochem/physiol Actions
Human leukocyte elastase (HLE) is a serine proteinase associated with inflammation and tissue degradation. It is one of the most destructive proteases and its role in the development of pulmonary emphysema has been investigated. This peptide is selectively hydrolyzed by HLE, and other elastase of different species and cells. Cleavage of MeO-SucAPVVpNA by an elastase-like protease is critical for the synthesis of platelet-activating factor (PAF) induced by tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interleukin-1α (IL-1α). The rate of enzymatic hydrolysis of the substrate is followed by the increase in absorbance due to the release of 4-nitroaniline. The absorbance is routinely measured at 400 nm or higher.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M0398M9771AABH93DE5BFF
description
elastase substrate
description
elastase inhibitor
description
elastase substrate
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)