Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
RDD018
Sigma-Aldrich
MOPS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Acido 3-(N-morfolino) propansolfonico, Acido 4-morfolinpropansolfonico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14NNaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤5% water (Karl Fischer)
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilità
water: 33 % (w/w), clear, colorless
Assorbimento
≤0.05 at 290 nm at 33 % (w/w)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.