Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
M9381
Sigma-Aldrich
MOPS
≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
Acido 3-(N-morfolino) propansolfonico, Acido 4-morfolinpropansolfonico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14NNaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (titration)
Forma fisica
powder
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilità
water: 33 % (w/w), clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
  • Ben più che un agente tampone: una nuova classe di stabilizzatori per la proteina BSA. Questa ricerca evidenzia l'uso del sale sodico MOPS come nuovo agente stabilizzante per la sieroalbumina bovina (BSA), estendendo il suo ruolo al di là di quello di semplice agente tampone. Lo studio dimostra come il sale sodico MOPS possa migliorare la stabilità della BSA in varie condizioni, fornendo spunti significativi nel campo delle applicazioni biochimiche e della conservazione delle proteine (Gupta BS et al., 2015).
Altre note
È possibile confrontare agevolmente le specifiche dei prodotti MOPS sale sodico con la tabella delle specifiche di MOPS sale sodico.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
MOPS anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
RDD003
MOPS
MOPS
SAFC
PHG0007
MOPS
MES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3885
MES
Emmanuel Uchenna Ahiwe et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 33(4), 579-587 (2019-09-05)
This study evaluated the effect of yeast products on growth performance, visceral organ weights, endogenous enzyme activities, ileal nutrient digestibility and meat yield of broiler chickens fed diets containing autolyzed whole yeast (WY) and yeast cell walls (YCW) at varying
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has