R4268
RNA Sample Loading Buffer
for NA electrophoresis, with ethidium bromide (50 μg/mL)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1.25 ×
tecniche
electrophoresis: suitable
Attività estranea
RNase, none detected
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
RNA Sample Loading Buffer has been used as a sample loading buffer in northern blot.
Componenti
Quantità
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3