Vai a
T9285
Tampone Tris-EDTA
100X concentrate for Northern and Southern blotting
Sinonimo/i:
Tampone di lavaggio Tris-EDTA, Tampone TE
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 79.10
CHF 67.23
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
MDL number:
CHF 67.23
Prezzo di listinoCHF 79.10Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
pH
7.8-8.2 (1 × in water)
application(s)
sample preparation
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
InChI key
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Il tampone Tris-EDTA viene comunemente impiegato in biologia molecolare per la ricostituzione e la conservazione di svariate biomolecole precipitate, tra cui DNA ed RNA. Tris HCl viene generalmente usato come tampone e l′EDTA è un agente chelante di metalli. Il tampone TE solubilizza gli acidi nucleici, proteggendo le molecole dalla degradazione. Viene usato nell′isolamento di acidi nucleici, che può essere realizzato prima di sottoporli a gel elettroforesi e ad ibridazione con tecniche di northern o southern blotting.
Application
Il tampone TE è stato usato per:
  • isolare, risospendere e conservare DNA ed RNA per PCR o qPCR[1]
  • gel elettroforesi, inclusi northern and southern blotting[2]
  • misurare le β-lattamasi rilasciate da cellule batteriche mediante test con dischi di combinazione per AmpC [3]
  • il recupero dell′antigene per immunoistochimica[2]
Preparation Note
TE Buffer contains 1M Tris-HCl (pH approximately 8.0), containing 0.1M EDTA.
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
932839330293290
Tampone Tris-EDTA BioUltra, Molecular Biology, pH 7.4
Supelco
93302
Tampone Tris-EDTA
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
pH
7.8-8.2 (1 × in water)
pH
8.0±0.2 (25 °C)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
pH
8.6-9.0
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone Tris-EDTA
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the molarity of the 100X Tris EDTA solution?
    1 answer
    1. At the 100X concentration this solution contains 1M Tris-HCl and 0.1M EDTA. When diluted to 1X (1:100), the solution is contains 10mM Tris-HCL and 1mM EDTA.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can this Tris-EDTA buffer solution be used in an IHC protocol for antigen retrieval?
    1 answer
    1. This product has not been tested specifically for antigen retrieval. The researcher would have to determine suitability. Please see the link below to product E1161. This product is a prepared 10X solution formulated specifically for retrieval and may be better suited the specified application:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/374/855/e1161pis.pdf
      Helpful?
  5. What is the pH and color of Product T9285, Tris-EDTA buffer solution?
    1 answer
    1. The pH and color information is available on the specification sheet as well as lot specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  6. What does 'for molecular biology' mean?
    1 answer
    1. The phrase `for molecular biology' means that all lots of this buffer have been tested for DNase and RNase activity, and that no activity was detected.
      Helpful?
  7. What is the shelf life of Product T9285, Tris-EDTA buffer solution?
    1 answer
    1. This buffer solution has a recommended retest date of three years. This information is available on the Specification Sheet, and on the lot-specific Certificates of Analysis.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. What are the final concentrations of Tris and EDTA when Product T9285 is diluted to 1:100 to make it 1X?
    1 answer
    1. When diluted 1:100, the solution is 10mM TRIS with 1mM EDTA.