R3155
Monoclonal Anti-Rabbit IgG, Native−Peroxidase
clone RabT-50, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Mouse Anti-Rabbit IgG
Origine biologica
mouse
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
RabT-50, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit
Non deve reagire con
human, horse, bovine, cat, rat, chicken, pig, goat, monkey
Concentrazione
2.5-5.0 mg/mL (antibody)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000-1:20,000 using 3T3 cell extracts using Anti-Actin (20-33), Catalog Number A5060, as the primary antibody
western blot: 1:10,000-1:20,000 using Hela cell extracts using Anti-Actin, N-terminal, Catalog Number A2103, as the primary antibody.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- western blotting
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)