SAB4200680
Anti-Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone BN-34, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Biotin antibody produced in mouse, Bios II, Coenzyme R, D-Biotin, Vitamin B7, Vitamin H
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BN-34, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, human, bovine, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)