PZ0135
PHA-543613
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]furo[2,3-c]pyridine-5-carboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3cc4ccoc4cn3
InChI
1S/C15H17N3O2/c19-15(12-7-11-3-6-20-14(11)8-16-12)17-13-9-18-4-1-10(13)2-5-18/h3,6-8,10,13H,1-2,4-5,9H2,(H,17,19)/t13-/m0/s1
IPKZCLGGYKRDES-ZDUSSCGKSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRNA7(1139)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.